4-Dodecyloxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L08889.06 L08889.03
L08889.06EA 106 EUR InStock
L08889.06 L08889.03
4-Dodecyloxybenzaldehyd ≥98%
4-Dodecyloxybenzaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 24083-19-0 Molecular Formula: C19H30O2 Formula Weight: 290.45 Melting Point: 26-29° Boiling Point: 165°/0.005mm MDL No.: MFCD00043523
Formel: C₁₉H₃₀O₂
Siedepunkt: 165 °C (0,005 mmHg)
Melting Pt: 26…29 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043523
CAS-Nummer: 24083-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge