4-Heptyloxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L08966.06 L08966.14
L08966.06EA 51 EUR InStock
L08966.06 L08966.14
4-Heptyloxybenzaldehyd ≥97%
4-Heptyloxybenzaldehyd
Purity: 97% CAS No.: 27893-41-0 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Refractive Index: 1.5250 Boiling Point: 152-154°/1mm MDL No.: MFCD00016616
Formel: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220.31 g/mol
Siedepunkt: 152…154 °C (1 mmHg)
Dichte: 0.990
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016616
CAS-Nummer: 27893-41-0
EINECS: 248-714-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge