2,4-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12549.14 A12549.22
A12549.14EA 35.8 EUR InStock
A12549.14 A12549.22
2,4-Dimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 613-45-6 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-71° Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD00003311
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 67…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003311
CAS-Nummer: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge