Veratraldehyd 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
162610050 162611000 162615000 162610025
ACRO162610050EA 35.5 EUR InStock
ACRO162610050 ACRO162611000 ACRO162615000 ACRO162610025
Veratraldehyd 99+%
Veratraldehyd
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 281 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 42…45 °C
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003363
CAS-Nummer: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 12,10084
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Lumps or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 45 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge