3,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
155220100 155220500
ACRO155220100EA 90.3 EUR InStock
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyd 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 44…48 °C
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003366
CAS-Nummer: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge