Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA/ALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALS7602-25GEA 49.8 EUR InStock
SIALS7602-25G SIALS7602-5G
Syringaldehyd, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006943
CAS-Nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge