Anthranilonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023851-250G 023851-50G
FLUO023851-250GEA 225 EUR InStock
FLUO023851-250G FLUO023851-50G
Anthranilonitril
Anthranilonitril
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 268
Melting Pt: 47
Dichte: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007631
CAS-Nummer: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge