4-Aminobenzonitril 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
164470100 164470500 164472500
ACRO164470100EA 37.4 EUR InStock
ACRO164470100 ACRO164470500 ACRO164472500
4-Aminobenzonitril 98%
4-Aminobenzonitril
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 167 °C (1,1 -rr)
Melting Pt: 83…87 °C
Dichte: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007821
CAS-Nummer: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige to orange to grey-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge