4-Nitrobenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002987-25G 002987-100G
FLUO002987-25GEA 79.1 EUR InStock
FLUO002987-25G FLUO002987-100G
4-Nitrobenzonitril
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
MW: 148.12 g/mol
Melting Pt: 145…147 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge