2,4-Dimethoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00189.250 TL00189.1
CHMPTL00189.250EA 0 EUR InStock
CHMPTL00189.250 MAYBTL00189.1
2,4-Dimethoxybenzonitril
2,4-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 96,5 °C
MDL Number: MFCD00001786
CAS-Nummer: 4107-65-7
EINECS: 223-886-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge