Isopentylbenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14500.0005 8.14500.0250
8.14500.0005EA 21.5 EUR InStock
8.14500.0005 8.14500.0250
Isopentylbenzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopentylbenzoat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026515
CAS-Nummer: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 192.25 g/mol
Boiling Point 260 °C
Flash Point 89 °C
Refractive Index 1.4949 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..