3-Cyanbenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23836.06 B23836.14 B23836.22
B23836.06EA 29.1 EUR InStock
B23836.06 B23836.14 B23836.22
3-Cyanbenzoesäure ≥98%
3-Cyanbenzoesäure
Purity: 98+% CAS No.: 1877-72-1 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 1862566
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.13 g/mol
Melting Pt: 219…224 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge