Silberbenzoat, Hyrdrat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11896.06 11896.14 11896.22
11896.06EA 32.8 EUR InStock
11896.06 11896.14 11896.22
Silberbenzoat, Hyrdrat
Silberbenzoat
CAS No.: 532-31-0 Molecular Formula: C7H5AgO2g.xH2O Formula Weight: 228.89(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to cream or grey MDL No.: MFCD00013030
Formel: C₇H₅AgO₂
MW: 228.98 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013030
CAS-Nummer: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge