4-Nitroanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
011363-100G 011363-25G
FLUO011363-100GEA 159 EUR InStock
FLUO011363-100G FLUO011363-25G
4-Nitroanthranilsäure
4-Nitroanthranilsäure
Formel: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Melting Pt: 271
MDL Number: MFCD00007262
CAS-Nummer: 619-17-0
EINECS: 210-583-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge