5-Nitrosalicylsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
300480050 300480250 300482500
ACRO300480050EA 21 EUR InStock
ACRO300480050 ACRO300480250 ACRO300482500
5-Nitrosalicylsäure 99%
5-Nitrosalicylsäure
Formel: C₇H₅NO₅
Melting Pt: 228…231 °C
Dichte: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007338
CAS-Nummer: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 12,06730
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge