5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
RH00465 RH00465DA RH00465EA RH00465EE
MAYBRH00465EA 0 EUR InStock
MAYBRH00465 MAYBRH00465DA MAYBRH00465EA MAYBRH00465EE
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
5-Hydroxy-2-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₅
MW: 183.12 g/mol
MDL Number: MFCD00017566
CAS-Nummer: 610-37-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge