4-Dodecyloxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22689.06 B22689.14
B22689.06EA 33.8 EUR InStock
B22689.06 B22689.14
4-Dodecyloxybenzoesäure ≥98%
4-Dodecyloxybenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 2312-15-4 Molecular Formula: C19H30O3 Formula Weight: 306.45 Melting Point: 132-137° Beilstein Reference: 2215914
Formel: C₁₉H₃₀O₃
MW: 306.45 g/mol
Siedepunkt: 420
Melting Pt: 132…137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002543
CAS-Nummer: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge