3-Methoxysalicylsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L01658.06 L01658.14
L01658.06EA 22.1 EUR InStock
L01658.06 L01658.14
3-Methoxysalicylsäure ≥98%
3-Methoxysalicylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 877-22-5 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 151-152° Beilstein Reference: 2209642
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Melting Pt: 151…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002445
CAS-Nummer: 877-22-5
EINECS: 212-888-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge