Salicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
84210-100G 84210-500G
SIAL84210-100GEA 27 EUR InStock
SIAL84210-100G SIAL84210-500G
Salicylsäure, Sigma-Aldrich®
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 157 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge