Trimellitsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L07359.14 L07359.22
L07359.14EA 37.9 EUR InStock
L07359.14 L07359.22
Trimellitsäure ≥98%
Trimellitsäure
Purity: 98% CAS No.: 528-44-9 Molecular Formula: C9H6O6 Formula Weight: 210.14 Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 2214815 Merck Reference: 14,9702 MDL No.: MFCD00002470
Formel: C₉H₆O₆
Siedepunkt: 107…113 °C (0,1 mmHg)
Melting Pt: ∼ 231 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002470
CAS-Nummer: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 14,9702
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge