Trimellitsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01864.1 SB01864.10 SB01864.50
MAYBSB01864.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01864.1 MAYBSB01864.10 MAYBSB01864.50
Trimellitsäure
Trimellitsäure
Formel: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Siedepunkt: 107…113 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 240…245 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002470
CAS-Nummer: 528-44-9
EINECS: 208-432-3
Merck Index: 12,09832
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge