Trimesinsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
A15947.18EA 52 EUR InStock
A15947.18 A15947.22 A15947.30 A15947.36
Trimesinsäure ≥98%
Trimesinsäure
Purity: 98% CAS No.: 554-95-0 Molecular Formula: C9H6O6 Formula Weight: 210.14 Flash Point: 328°(622°F) Melting Point: 374-376° Beilstein Reference: 2053080 MDL No.: MFCD00002517
Formel: C₉H₆O₆
MW: 210.14 g/mol
Melting Pt: 374…376 °C
Flash-Pt: 328 °C (622 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002517
CAS-Nummer: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge