Pyromellitsäure 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
105310050 105311000 105315000
ACRO105310050EA 26.6 EUR InStock
ACRO105310050 ACRO105311000 ACRO105315000
Pyromellitsäure 96%
Pyromellitsäure
Formel: C₁₀H₆O₈
Siedepunkt: 516 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 281…284,5 °C
Dichte: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002471
CAS-Nummer: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge