Pyromellitsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
8.00784.0005EA 30.1 EUR InStock
8.00784.0005 8.00784.0050 8.00784.0250
Pyromellitsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pyromellitsäure
Formel: C₁₀H₆O₈
MW: 254.15 g/mol
Siedepunkt: 516
Melting Pt: 272
Dichte: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002471
CAS-Nummer: 89-05-4
EINECS: 201-879-5
Merck Index: 12,08188
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 15 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 260 °C
Molar Mass 254.15 g/mol
Density 1.79 g/cm3 (20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge