1,3-Dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
35350-100ML 35350-500ML
SIAL35350-100MLEA 129 EUR InStock
SIAL35350-100ML SIAL35350-500ML
1,3-Dichlorbenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000573
CAS-Nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge