5-Chlorsalicylaldehyd 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
405030250 405031000 405030050
ACRO405030250EA 148 EUR InStock
ACRO405030250 ACRO405031000 ACRO405030050
5-Chlorsalicylaldehyd 98%
5-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 102…103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003331
CAS-Nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge