2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013138-25G 013138-100G
FLUO013138-25GEA 36.5 EUR InStock
FLUO013138-25G FLUO013138-100G
2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Melting Pt: 75…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007293
CAS-Nummer: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge