2-Chlorveratrumaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01329.1 SB01329.10
MAYBSB01329.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01329.1 MAYBSB01329.10
2-Chlorveratrumaldehyd
2-Chlorveratrumaldehyd
Formel: C₉H₉ClO₃
MDL Number: MFCD00084942
CAS-Nummer: 5417-17-4
EINECS: 226-515-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge