2,4-Dichlorbenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00187DA TL00187EA TL00187.50
MAYBTL00187DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00187DA MAYBTL00187EA MAYBTL00187.50
2,4-Dichlorbenzonitril
2,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 52…53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016373
CAS-Nummer: 6574-98-7
EINECS: 229-493-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge