2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB00936.1 SB00936.10 SB00936.50
MAYBSB00936.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB00936.1 MAYBSB00936.10 MAYBSB00936.50
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
2-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Siedepunkt: 119…122 °C (0,6 mmHg)
Melting Pt: 108 °C
MDL Number: MFCD00007292
CAS-Nummer: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge