2,5-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
DP01926.250 DP01926.1
CHMPDP01926.250EA 0 EUR InStock
CHMPDP01926.250 MAYBDP01926.1
2,5-Dichlorbenzoesäure
2,5-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Siedepunkt: 301
Melting Pt: 151…154 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002416
CAS-Nummer: 50-79-3
EINECS: 200-065-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge