4-Chloranthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
011358-250G 011358-100G 011358-25G
FLUO011358-250GEA 206 EUR InStock
FLUO011358-250G FLUO011358-100G FLUO011358-25G
4-Chloranthranilsäure
4-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 330 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007778
CAS-Nummer: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge