5-Chloranthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
011364-100G 011364-25G
FLUO011364-100GEA 130 EUR InStock
FLUO011364-100G FLUO011364-25G
5-Chloranthranilsäure
5-Chloranthranilsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007838
CAS-Nummer: 635-21-2
EINECS: 211-230-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge