6-Chloranthranilsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 311 EUR InStock
A10890.14 A10890.06 A10890.09
6-Chloranthranilsäure ≥98%
6-Chloranthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 2148-56-3 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 149-152° Beilstein Reference: 2804041
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Siedepunkt: 330
Melting Pt: 149…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051530
CAS-Nummer: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge