1-Chlor-2-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001145-100G 001145-500G 001145-25G
FLUO001145-100GEA 650 EUR InStock
FLUO001145-100G FLUO001145-500G FLUO001145-25G
1-Chlor-2-fluorbenzol
1-Chlor-2-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
MW: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 137
Melting Pt: –42.5 °C
Dichte: 1.244 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000533
CAS-Nummer: 348-51-6
EINECS: 206-476-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..