4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002875-10G 002875-50G 002875-250G
FLUO002875-10GEA 34.1 EUR InStock
FLUO002875-10G FLUO002875-50G FLUO002875-250G
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
4-Chlor-1,2-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Siedepunkt: 118…120 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042572
CAS-Nummer: 696-02-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge