5-Chlor-1,3-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001484-5G 001484-25G
FLUO001484-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001484-5G FLUO001484-25G
5-Chlor-1,3-difluorbenzol
5-Chlor-1,3-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
MW: 148.54 g/mol
Siedepunkt: 117
Dichte: 1.329 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041518
CAS-Nummer: 1435-43-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge