1-Chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001146-100G 001146-25G
FLUO001146-100GEA 162 EUR InStock
FLUO001146-100G FLUO001146-25G
1-Chlor-3-fluorbenzol
1-Chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
MW: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 126
Dichte: 1.221 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000569
CAS-Nummer: 625-98-9
EINECS: 210-919-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge