1-Chlor-4-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001147-100G 001147-500G
FLUO001147-100GEA 335 EUR InStock
FLUO001147-100G FLUO001147-500G
1-Chlor-4-fluorbenzol
1-Chlor-4-fluorbenzol
Formel: C₆H₄ClF
MW: 130.55 g/mol
Siedepunkt: 129
Melting Pt: –21.5 °C
Dichte: 1.2573 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000603
CAS-Nummer: 352-33-0
EINECS: 206-521-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge