2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
001426-100G 001426-500G
FLUO001426-100GEA 72.9 EUR InStock
FLUO001426-100G FLUO001426-500G
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…38 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003306
CAS-Nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge