4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002198-5G 002198-25G
FLUO002198-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002198-5G FLUO002198-25G
4-Chlor-3-fluorbenzaldehyd
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
MDL Number: MFCD00143288
CAS-Nummer: 5527-95-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge