4-Chlor-2-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009082-5G 009082-25G
FLUO009082-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009082-5G FLUO009082-25G
4-Chlor-2-fluorbenzonitril
4-Chlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155.56 g/mol
Siedepunkt: 237
Melting Pt: 57…58 °C
MDL Number: MFCD00143284
CAS-Nummer: 57381-51-8
EINECS: 260-712-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge