4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001627-25G 001627-100G
FLUO001627-25GEA 107 EUR InStock
FLUO001627-25G FLUO001627-100G
4-Chlor-2,5-difluorbenzoesäure
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192.55 g/mol
Melting Pt: 153…158 °C
MDL Number: MFCD00077480
CAS-Nummer: 132794-07-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge