4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF935. 004430-25G 004430-100G
CHMPCFF935.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF935. FLUO004430-25G FLUO004430-100G
4-Chlor-2-fluorbenzoesäure
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042468
CAS-Nummer: 446-30-0
EINECS: 207-162-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge