2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023234-25G 023234-100G
FLUO023234-25GEA 51.8 EUR InStock
FLUO023234-25G FLUO023234-100G
2,4-Dichlor-5-fluor-3-nitrobenzoesäure
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₂Cl₂FNO₄
MDL Number: MFCD03427137
CAS-Nummer: 106809-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge