2-Chlor-6-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004417-1G 004417-5G 004417-25G
FLUO004417-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004417-1G FLUO004417-5G FLUO004417-25G
2-Chlor-6-fluoranilin
2-Chlor-6-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 183
Melting Pt: 31…32 °C
Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040309
CAS-Nummer: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge