3-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF917. 004418-25G 004418-100G
CHMPCFF917.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF917. FLUO004418-25G FLUO004418-100G
3-Chlor-2-fluoranilin
3-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
Siedepunkt: 99 °C (14 mmHg)
MDL Number: MFCD00069415
CAS-Nummer: 2106-04-9
EINECS: 218-283-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge