5-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF920. 008151-100G 008151-25G 008151-250G
CHMPCFF920.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF920. FLUO008151-100G FLUO008151-25G FLUO008151-250G
5-Chlor-2-fluoranilin
5-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
MW: 145.56 g/mol
MDL Number: MFCD00069416
CAS-Nummer: 2106-05-0
EINECS: 218-284-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge