4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008545-5G 008545-25G
FLUO008545-5GEA 97.2 EUR InStock
FLUO008545-5G FLUO008545-25G
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
MDL Number: MFCD00042211
CAS-Nummer: 700-37-8
EINECS: 211-842-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge