4-Chlor-3-fluorphenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004459-5G 004459-25G 004459-10G
FLUO004459-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004459-5G FLUO004459-25G FLUO004459-10G
4-Chlor-3-fluorphenol
4-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 49…53 °C
MDL Number: MFCD00042583
CAS-Nummer: 348-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge